H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR49075-1G OR49075-250MG OR49075-5G
APOSOR49075-1GEA 69.8 EUR
APOSOR49075-1G APOSOR49075-250MG APOSOR49075-5G
H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
H-D-4-Pal-OH·2HCl
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842075
Núm. CAS: 174096-41-4