3-terc-Butilanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 241 EUR
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-terc-Butilanilina 97%
3-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00125078
Núm. CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6