2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 116 EUR
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 152…154 °C
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009801
Núm. CAS: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II