4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Diclorobenceno-1,2-diamina, 4,5-Dicloro-1,2-fenilendiamina
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 455 EUR
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 158…163 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007723
Núm. CAS: 5348-42-5