4-Bromo-3-metilanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-10GEA 21.9 EUR
APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-metilanísol 97%
4-Bromo-3-metilanísol
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 111…112 °C/15mmHg
Densidad: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060687
Núm. CAS: 27060-75-9