3-Iodoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 23.2 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoanilina 98%
3-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
Pto. Ebullición: 145…146 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007781
Núm. CAS: 626-01-7
EINECS: 210-922-7