3-Bromotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4938-100G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 75.4 EUR
APOSOR4938-100G APOSOR4938-500G
3-Bromotolueno 99%
3-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000085
Núm. CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III