2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 58 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grado técnico
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClN₂O₃S
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068072
Núm. CAS: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II