5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR4941-1G
OR4941-250MG
OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA
143
EUR
APOSOR4941-1G
APOSOR4941-250MG
APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formula:
C₇H₄ClNO₃S₂ Pto. de fusión: 69…70 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02187482 Núm. CAS: 551930-53-1 UN: 3261 ADR: 8,III |