3'-Metoxiacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3′-Methoxyacetophenone
OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 105 EUR
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Metoxiacetofenona 97%
3'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 239…241 °C
Pto. de fusión: -8
Densidad: 1.094 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008736
Núm. CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3