2',3',4'-Trihidroxiacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 379 EUR
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona 97%
2',3',4'-Trihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 169…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002193
Núm. CAS: 528-21-2
EINECS: 208-430-2