4'-Ciclohexilacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4954-100G OR4954-25G OR4954-5G
APOSOR4954-100GEA 172 EUR
APOSOR4954-100G APOSOR4954-25G APOSOR4954-5G
4'-Ciclohexilacetofenona 98%
4'-Ciclohexilacetofenona
Formula: C₁₄H₁₈O
Pto. Ebullición: 179…181 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001453
Núm. CAS: 18594-05-3