2-(Metiltio)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Methylmercapto)aniline
OR4955-25G
OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA
43.5
EUR
APOSOR4955-25G
APOSOR4955-5G
2-(Metiltio)anilina 97%
2-(Metiltio)anilina
Formula:
C₇H₉NS Pto. Ebullición: 233…234 °C Densidad: 1,111 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007708 Núm. CAS: 2987-53-3 EINECS: 221-055-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |