4-Isopropilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4957-100G OR4957-5G OR4957-10G OR4957-25G
APOSOR4957-100GEA 0 EUR
APOSOR4957-100G APOSOR4957-5G APOSOR4957-10G APOSOR4957-25G
4-Isopropilanilina 98%
4-Isopropilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 224…228 °C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007900
Núm. CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III