4-terc-Butilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-terc-Butilanilina 98%
4-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 90…93 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007899
Núm. CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9