3,4-Dimetoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimetoxianilina 98%
3,4-Dimetoxianilina
Formula: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 85…89 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008394
Núm. CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6