1,3-Benzodioxol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
OR4960-100G OR4960-1KG OR4960-50G OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4960-100G APOSOR4960-1KG APOSOR4960-50G APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxol 98%
1,3-Benzodioxol
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 172…173 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005818
Núm. CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III