4-Cyanobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formilbenzonitrilo
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 39.3 EUR
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyanobenzaldehído 98%
4-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. Ebullición: 133 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003376
Núm. CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3