(2-Clorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Clorofenil)acetonitrilo 97%
(2-Clorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. Ebullición: 240…242 °C
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001898
Núm. CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III