2-Nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldehído 98%
2-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007132
Núm. CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3