4-Cloro-3-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 0 EUR
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído 97%
4-Cloro-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007078
Núm. CAS: 16588-34-4