4-Bromobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldehído 98%
4-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 66…68 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 55…58 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003377
Núm. CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0