4-Etoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 144 EUR
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Etoxibenzaldehído 98%
4-Etoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003388
Núm. CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3