3,5-Dimetoxibenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4981-100G OR4981-500G
APOSOR4981-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G
3,5-Dimetoxibenzaldehído 97%
3,5-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 115…118 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003366
Núm. CAS: 7311-34-4