4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,2304 g/mol
Pto. de fusión: 101…105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066305
Núm. CAS: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III