2,3,4-Trimetoxibenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 82.8 EUR
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimetoxibenzaldehído 97%
2,3,4-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 168…170 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003310
Núm. CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0