Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 263 EUR
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Pto. Ebullición: 89…93 °C/7mmHg
Densidad: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010217
Núm. CAS: 81172-89-6