Ácido 4-formilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
Ácido 4-formilbenzoico
Ácido 4-formilbenzoico
Formula: C₈H₆O₃
Pto. de fusión: 245…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006951
Núm. CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4