Ácido 3,5-dimetilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
Ácido 3,5-dimetilbenzoico 98%
Ácido 3,5-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002525
Núm. CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5