Ácido 2,3-dimetoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.3 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico 98%
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002432
Núm. CAS: 1521-38-6