Ácido 3,5-dimetoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4991-500G
APOSOR4991-500GEA 224 EUR
APOSOR4991-500G
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico 97%
Ácido 3,5-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002502
Núm. CAS: 1132-21-4