8-Quinolineboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-8-ylboronic acid
OR4993-25G
APOSOR4993-25GEA 0 EUR
APOSOR4993-25G
8-Quinolineboronic acid 98%
8-Quinolineboronic acid
Exists as dimer.Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114698
Núm. CAS: 86-58-8