Ácido 5-nitroantranilico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid

OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
Ácido 5-nitroantranilico 98%
Ácido 5-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017039
Núm. CAS: 616-79-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR