Ácido 2-bromobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 34.8 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
Ácido 2-bromobenzoico 97%
Ácido 2-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 146…150 °C
Densidad: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002402
Núm. CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6