Ácido 4-bromobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 24.8 EUR
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
Ácido 4-bromobenzoico 98%
Ácido 4-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. de fusión: 252…258 °C
Densidad: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002529
Núm. CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7