Ácido 3-iodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Iodobenzoic acid
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
Ácido 3-iodobenzoico 98%
Ácido 3-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002496
Núm. CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2