Ácido 4-iodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
Ácido 4-iodobenzoico 98%
Ácido 4-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Pto. de fusión: 270…273 °C (desc.)
Densidad: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002533
Núm. CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2