2-Bromo-6-cloroanilina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Bromo-6-cloroanilina 95+%
2-Bromo-6-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977383
Núm. CAS: 59772-49-5