2-Nitrobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5001-25G OR5001-1G OR5001-5G
APOSOR5001-25GEA 72.7 EUR
APOSOR5001-25G APOSOR5001-1G APOSOR5001-5G
2-Nitrobenzonitrilo 99%
2-Nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 165 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007044
Núm. CAS: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III