2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5003-1G OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA 69.6 EUR
APOSOR5003-1G APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 191…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202882
Núm. CAS: 387350-60-9