Ácido 2,6-diclorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 72.5 EUR
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
Ácido 2,6-diclorobenzoico 97%
Ácido 2,6-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. de fusión: 139…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002418
Núm. CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9