2-Metilbenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-Methylbenzophenone
OR5009-25G
OR5009-10G
APOSOR5009-25GEA
24.8
EUR
APOSOR5009-25G
APOSOR5009-10G
2-Metilbenzofenona 98%
2-Metilbenzofenona
Formula:
C₁₄H₁₂O MW: 196,25 g/mol Pto. Ebullición: 309…311 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,085 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008518 Núm. CAS: 131-58-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...