4,4'-Diclorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-clorofenil)cetona, 4,4-DBP
OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-250GEA 62.5 EUR
APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Diclorobenzofenona 98%
4,4'-Diclorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251.11 g/mol
Pto. Ebullición: 353 °C
Pto. de fusión: 144…146 °C
Densidad: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000623
Núm. CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1