4-Hidroxibenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzofenona
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hidroxibenzofenona 98%
4-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C/24mmHg
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002355
Núm. CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1