4,4'-Dimetoxibenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Dimetoxibenzofenona 98%
4,4'-Dimetoxibenzofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242.27 g/mol
Pto. de fusión: 141…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008404
Núm. CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0