Alcohol 2,6-diclorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 84.6 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
Alcohol 2,6-diclorobencílico 97%
Alcohol 2,6-diclorobencílico
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 150 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004609
Núm. CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3