Alcohol 2-nitrobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
Alcohol 2-nitrobencílico 98%
Alcohol 2-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C
Pto. de fusión: 69…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007186
Núm. CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6