Alcohol 4-nitrobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
Alcohol 4-nitrobencílico 98%
Alcohol 4-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 92…95 °C
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007376
Núm. CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6