Alcohol 3-nitrobencílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
Alcohol 3-nitrobencílico 99%
Alcohol 3-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 175…180 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007273
Núm. CAS: 619-25-0