Alcohol piperonilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Alcohol piperonilico 98%
Alcohol piperonilico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 156…158 °C
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005836
Núm. CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4